M1323
Midostaurin hydrate
≥98% (HPLC), solid, kinase inhibitor
Synonyme(s) :
CGP 41251, N-[(9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13-Hexahydro-10-methoxy-9-methyl-1-oxo-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3′,2′,1′-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-11-yl]-N-methylbenzamide, N-benzoylstaurosporine, PKC-412
148,00 $
About This Item
148,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Midostaurin hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.CO[C@@H]1[C@@H](C[C@H]2O[C@]1(C)[n@@H]3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8[n@H]2c7c35)N(C)C(=O)c9ccccc9
InChI
1S/C35H30N4O4.H2O/c1-35-32(42-3)25(37(2)34(41)19-11-5-4-6-12-19)17-26(43-35)38-23-15-9-7-13-20(23)28-29-22(18-36-33(29)40)27-21-14-8-10-16-24(21)39(35)31(27)30(28)38;/h4-16,25-26,32H,17-18H2,1-3H3,(H,36,40);1H2/t25-,26-,32-,35+;/m1./s1
Clé InChI
YEKDLUZCCDJYAJ-LJAYRLSQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.