MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Principaux documents
SAB5703033
Sigma-Aldrich
Anti-eEF2 Antibody, clone 4E2Z5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EEF-2, EF-2, EF2, SCA26
100 μL
533,00 $
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
533,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4E2Z5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
100 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.33 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
IYGVLNRKRGHVFEESQVAGTPMFVVKAYLPVNESFGFTADLRSNTGGQAFPQCVFDHWQILPGDPFDNSSRPSQVVAETRKRKGLKEGIPALDNFLDKL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EEF2(1938)
Description générale
This gene encodes a member of the GTP-binding translation elongation factor family. This protein is an essential factor for protein synthesis. It promotes the GTP-dependent translocation of the nascent protein chain from the A-site to the P-site of the ribosome. This protein is completely inactivated by EF-2 kinase phosporylation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 759-858 of human eEF2 (P13639).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC, IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1