Principaux documents
S4014
Sigma-Aldrich
Spectinomycine dihydrochloride pentahydrate
powder, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Spectinomycin
5 G
172,00 $
25 G
673,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
172,00 $
25 G
673,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Spectinomycine dihydrochloride pentahydrate, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
synthetic (inorganic)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Puissance
≥603 μg per mg
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white to pale buff
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL at 
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
agriculture
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
Clé InChI
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Description générale
La spectinomycine est généralement utilisée dans le traitement de la gonorrhée chez les hommes, et une étude a montré que le dichlorhydrate de spectinomycine pentahydraté est également efficace dans le traitement de cette infection.[1] Sur le plan clinique, le dichlorhydrate de spectinomycine pentahydraté est plus facile à utiliser en injection car il est plus soluble que la spectinomycine.[2]
Structure chimique : aminoglycoside
Application
La spectinomycine est un antibiotique du type aminocyclitol dérivé de Streptomyces alboniger. Ses applications sont nombreuses et variées : traitement de la cervicite et de l'uréthrite gonorrhéale aiguës ; marquage de couches cellulaires afin de surveiller le devenir des cellules pendant le développement des feuilles ; marqueur de sélection dans des systèmes de transformation végétale pour des cellules de plantes contenant le gène marqueur Spcr ; étude d'infections respiratoires à Pasteurella multocida et à Mannheimia haemolytica chez les bovins ; production de plantes n'exprimant pas l'ARN polymérase codée dans le génome plastidial sur des milieux MS gélosés. La spectinomycine est également utilisée pour l'amplification de plasmides à faible nombre de copies porteurs de réplicons. La concentration recommandée dans les applications de culture cellulaire est de 7,5 à 20 mg/l.
Le dichlorhydrate de spectinomycine pentahydraté a servi de supplément dans différents types de milieux.[3][4]
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d′action : La spectinomycine agit en inhibant la synthèse et l′allongement des protéines, en se liant à la sous-unité ribosomale 30S bactérienne et en interférant avec la translocation du peptidyl-ARNt.
Mode de résistance : Une mutation de rpsE, le gène de la protéine ribosomale S5, empêche la liaison de la spectinomycine. Une résistance est également conférée par le gène de l′aminoglycoside-3′-adényltransférase (aadA).
Spectre antimicrobien : La spectinomycine est efficace sur les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
Attention
Les solutions peuvent être conservées entre 2 et 8 °C pendant plusieurs semaines, ou à -20 °C pour des durées plus longues.
Notes préparatoires
Il est recommandé de préparer les solutions mères à une concentration de 10 mg/ml dans de l′eau et de les stériliser par filtration.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver dans un endroit sec.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Spectinomycin: minimum inhibitory concentrations for Neisseria gonorrhoeae.
I A Porter et al.
The British journal of venereal diseases, 50(4), 289-290 (1974-08-01)
Songul Gurel et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 847, 109-122 (2012-02-22)
Successful efforts describing in vitro culturing, regeneration, and transformation of grain sorghum were reported, using particle bombardment, as early as 1993, and with Agrobacterium tumefaciens in 2000. Reported transformation efficiencies via Agrobacterium routinely range from 1 to 2%. Recently, such
Spectinomycin dihydrochloride in the treatment of gonorrhoea in males.
R R Willcox
The British journal of clinical practice, 29(2), 34-36 (1975-02-01)
Aditya C Bandekar et al.
Current biology : CB, 30(20), 3961-3971 (2020-09-12)
Although the major events in prokaryotic cell cycle progression are likely to be coordinated with transcriptional and metabolic changes, these processes remain poorly characterized. Unlike many rapidly growing bacteria, DNA replication and cell division are temporally resolved in mycobacteria, making
Dong-Yeon D Lee et al.
Cell, 177(2), 352-360 (2019-03-12)
Bacteria exhibit cell-to-cell variability in their resilience to stress, for example, following antibiotic exposure. Higher resilience is typically ascribed to "dormant" non-growing cellular states. Here, by measuring membrane potential dynamics of Bacillus subtilis cells, we show that actively growing bacteria
Questions
  1. What is the tolerance temperature?
    1 answer
    1. This product should be stored in 2-8°C in powdered format. The solution can be stored at 2-8°C for several weeks or at -20°C for more extended periods.