Principaux documents
S2647
Sigma-Aldrich
Spectinomycine dihydrochloride pentahydrate
powder, γ-irradiated
100 MG
80,20 $
80,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
80,20 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
80,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
synthetic (inorganic)
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Stérilité
γ-irradiated
Forme
powder
Puissance
≥500 μg per mg
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: soluble at 
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
Clé InChI
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Description générale
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Spectinomycin is an aminocyclitol antibiotic derived from Streptomyces spectabilis. It has been shown to have a wide variety of uses, including treating acute gonorrheal urethritis and cervictis, to mark cell layers to monitor cell fate during leaf development, as a selection marker in plant related transformation systems for plant cells containing the marker gene Spcr, to study respiratory tract infections of cattle caused by Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica, and to generate plants deficient for the plastid-encoded RNA polymerase on MS-agar media. Spectinomycin also has use in amplification of low copy number plasmid carrying replicons. It is recommended for use in cell culture applications at 7.5-20 mg/L.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d′action : La spectinomycine agit en inhibant la synthèse et l′allongement des protéines, en se liant à la sous-unité ribosomale 30S bactérienne et en interférant avec la translocation du peptidyl-ARNt.
Mode de résistance : Une mutation de rpsE, le gène de la protéine ribosomale S5, empêche la liaison de la spectinomycine. Une résistance est également conférée par le gène de l′aminoglycoside-3′-adényltransférase (aadA).
Spectre antimicrobien : La spectinomycine est efficace sur les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
Conditionnement
100MG
Attention
Solutions can be stored at 2-8°C for several weeks or at -20°C for more extended periods.
Notes préparatoires
Stock solutions should be prepared at 10 mg/mL in water and filter sterilized.
Autres remarques
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K Matsumoto et al.
Journal of bacteriology, 180(1), 100-106 (1998-01-09)
The psd gene of Bacillus subtilis Marburg, encoding phosphatidylserine decarboxylase, has been cloned and sequenced. It encodes a polypeptide of 263 amino acid residues (deduced molecular weight of 29,689) and is located just downstream of pss, the structural gene for
Praveen Kumar et al.
Journal of separation science, 35(4), 498-504 (2012-01-28)
The effect of mobile-phase constituents (pH and ionic strength) and chromatographic behaviour of ten aminoglycosides (streptomycin, dihydrostreptomycin, spectinomycin, apramycin, paramomycin, kanamycin A, gentamycin C1, gentamycin C2/C2a, gentamycin C1a and neomycin) in the bare silica, amino, amide and zwitterionic phases of
Susanna Ricci et al.
Infection and immunity, 70(9), 4968-4976 (2002-08-17)
Ferric uptake regulator (Fur) and Fur-like proteins form an important family of transcriptional regulators in many bacterial species. In this work we have characterized a Fur-like protein, the peroxide regulator PerR, in an M1 serotype of Streptococcus pyogenes. To determine
Amber M Hotto et al.
G3 (Bethesda, Md.), 1(7), 559-570 (2012-03-03)
Noncoding RNAs (ncRNA) are widely expressed in both prokaryotes and eukaryotes. Eukaryotic ncRNAs are commonly micro- and small-interfering RNAs (18-25 nt) involved in posttranscriptional gene silencing, whereas prokaryotic ncRNAs vary in size and are involved in various aspects of gene
Yi-Ywan M Chen et al.
Applied and environmental microbiology, 77(12), 3967-3974 (2011-05-03)
Streptococcus parasanguinis is among the most successful colonizers of the human body. Strain FW213 harbors a 7.0-kb cryptic plasmid, pFW213, with a copy number at 5 to 10 per chromosome. Sequence and functional analyses of pFW213 revealed that the open