MABS1704
Anti-Potassium Channel Kir6.2 Antibody, clone 10C1.1
clone 10C1.1, from mouse
Synonyme(s) :
ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 11, IKATP, Inward rectifier K(+) channel Kir6.2, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 11
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C1.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNJ11(3767)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Ion Channels & Transporters
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected potassium channel Kir6.2 in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable