SAB4503474
Anti-ACTN2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
α-actinin skeletal muscle isoform 2, α-actinin-2, α-actinin-3, ACTN2, F-actin cross-linking protein
692,00 $
About This Item
692,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Actinin α antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 103 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTN2(88)
Description générale
α-actinin-2 (ACTN2) is a myofibrillar protein that is expressed in cardiac muscle. It is located at the the Z disk. The ACTN2 gene is mapped to human chromosome 1q43.
Immunogène
Immunogen Range: 31-80
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable