SAB4500823
Anti-PAR1 (Cleaved-Ser42), N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CXCR-7, CXCR7, G-protein coupled receptor 159, G-protein coupled receptor RDC1, chemokine orphan receptor 1
698,00 $
About This Item
698,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 46 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Ser42)
Informations sur le gène
human ... F2R(2149)
Description générale
Protease-activated receptor-1 (PAR1), also known as coagulation factor II thrombin receptor (F2R), is encoded by the gene mapped to human chromosome 5q13.3. The encoded protein is a cell surface seven-transmembrane G protein coupled receptor.
Immunogène
Immunogen Range: 23-72
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable