GE10600023
Amersham™ Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Amersham PVDF membrane
665,00 $
About This Item
665,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 10600023
Rouleau, l × L
300 mm × 4 m
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Description générale
Caractéristiques et avantages
- For use with standard colorimetric and chemiluminescent detection methods for proteins of > Mr 20 000
- Offers high physical strength for easy signal detection
- Provides high protein retention even after harsh washing steps
- Captures high protein during transfer reduces the loss of sample
- Available in precut sizes for laboratory uses
Stockage et stabilité
Informations légales
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocoles
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.