Principaux documents
A3106
Sigma-Aldrich
Apolipoprotein C-III from human plasma
buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Apo C-III
100 μG
384,00 $
384,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
384,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
384,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-GE)
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
8.75 kDa
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APOC3(345)
Actions biochimiques/physiologiques
Apolipoprotein C-III (apoC-III) is central in regulating the metabolism of triglyceride-rich lipoproteins. It is an inhibitor of lipoprotein lipase (LPL).
Apolipoprotein C-III (apoC-III) is central in regulating the metabolism of triglyceride-rich lipoproteins. It is an inhibitor of lipoprotein lipase (LPL). Plasma levels of apoC-III are somewhat correlated to body mass index (BMI) and insulin sensitivity, and strongly correlated to levels of VLDL triglycerides. Reduced levels of apoC-III lead to higher fatty acid uptake of plasma triglycerides into adipose tissue.
Forme physique
Solution in 10 mM ammonium bicarbonate.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articles
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.