Principaux documents
A0545
Sigma-Aldrich
Conjugué anticorps anti-IgG de lapin (molécule entière)-peroxydase antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti Rabbit, Anti Rabbit Antibody, Anti Rabbit Igg, Anti-Rabbit Igg, Goat Anti Rabbit IgG Antibody - Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat, Goat Anti Rabbit Igg
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Ne doit pas réagir avec
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:30,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for the coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) appartient à la famille des immunoglobulines ; il s'agit d'un anticorps sérique largement exprimé. Une immunoglobuline possède deux chaînes lourdes et deux chaînes légères reliées par un pont disulfure. C'est une glycoprotéine dont le rôle principal est d'aider la défense immunitaire. L'IgG est une classe importante d'immunoglobuline. L'immunoglobuline G (IgG) intervient dans l'hypersensibilité de type II et de type III. L'IgG de lapin est elle-même subdivisée en cinq classes : IgM, IgG, IgA, IgD et IgE. Elle comporte une seule variante d'IgG dotée d'un pont disulfure inter-chaînes lourdes. Elle facilite l'opsonisation, la fixation du complément et la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps.
Le conjugué anticorps de chèvre anti-IgG de lapin‑peroxydase peut s′associer à toutes les IgG de lapin. Aucune réaction entre le conjugué et l′IgG humaine n′est observée par immunoélectrophorèse (IEP). De plus, l′anticorps est adsorbé avec l′IgG humaine pour réduire la coloration de fond avec les échantillons humains.
Spécificité
La spécificité du conjugué anticorps anti-IgG de lapin-peroxydase est déterminée par immunoélectrophorèse (IEP) à l′aide de sérum de lapin normal et d′IgG de lapin. Aucune réaction entre le conjugué et l′IgG humaine n′est observée par IEP.
Immunogène
IgG de lapin purifiée
Application
L'anticorps de chèvre anti-IgG de lapin conjugué à de la peroxydase a servi à l'analyse par western blotting de lysats de cellules Cos 7 à une dilution au 1/2 000e et de lysats de levures suite à des essais de carbonylation de protéines à une dilution au 1/5 000e.
Le conjugué anticorps anti-IgG de lapin (molécule entière)-peroxydase produit par la chèvre a servi d'anticorps secondaire lors d'un marquage par immunofluorescence.
Le conjugué anticorps anti-IgG de lapin (molécule entière)-peroxydase a été utilisé en western blotting, en marquage par immunofluorescence, en immunochimie et en immunoprécipitation.
L′anticorps de chèvre anti-IgG de lapin conjugué à de la peroxydase peut être utilisé dans les analyses du type ELISA direct et en immunohistochimie.
Une co-immunoprécipitation et une analyse par western blot de lysats de cellules C33A ont été réalisées en utilisant de l′IgG anti-lapin de chèvre conjuguée à de la HRP comme anticorps secondaire.
Actions biochimiques/physiologiques
L'IgG (immunoglobuline) module plusieurs réponses immunitaires. Son rôle principal est d'aider la défense immunitaire. L'immunoglobuline G (IgG) intervient dans l'hypersensibilité de type II et de type III. Elle facilite l'opsonisation, la fixation du complément et la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps.
Forme physique
En solution dans une solution saline tamponnée au phosphate 0,01 M à pH 7,4, contenant 0,05 % de MIT.
Notes préparatoires
Produit préparé selon une méthode au glutaraldéhyde en deux étapes.
Stockage et stabilité
En cas d′utilisation en continu, stocker un mois maximum entre 2 et 8 °C. Pour un stockage prolongé, la solution peut être congelée en aliquotes de travail. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité lors d′un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Yu Xiao et al.
Nature, 572(7768), 270-274 (2019-07-11)
Receptor kinases of the Catharanthus roseus RLK1-like (CrRLK1L) family have emerged as important regulators of plant reproduction, growth and responses to the environment1. Endogenous RAPID ALKALINIZATION FACTOR (RALF) peptides2 have previously been proposed as ligands for several members of the
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
Teresa Almeida et al.
Molecular biology of the cell, 19(3), 865-876 (2007-12-29)
The inositolphosphosphingolipid phospholipase C (Isc1p) of Saccharomyces cerevisiae belongs to the family of neutral sphingomyelinases that generates the bioactive sphingolipid ceramide. In this work the role of Isc1p in oxidative stress resistance and chronological lifespan was investigated. Loss of Isc1p
Kimberly C Wiegand et al.
BMC cancer, 14, 120-120 (2014-02-25)
Ovarian cancer is now recognized as a number of distinct diseases primarily defined by histological subtype. Both clear cell ovarian carcinomas (CCC) and ovarian endometrioid carcinomas (EC) may arise from endometriosis and frequently harbor mutations in the ARID1A tumor suppressor
Articles
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.