SAB4301138
Anti-GFP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
GFP-like chromoprotein
446,00 $
About This Item
446,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
27 kDa
Concentration
3.2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1000-1:10000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- double immunofluorescence staining
- immunoblot analysis.
- immunoprecipitation.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable