SAB2702197
Monoclonal Anti-GFP antibody produced in mouse
clone GT859, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Mouse Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein
720,00 $
About This Item
720,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT859, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Monoclonal Anti-GFP antibody has been used in gait analysis.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable