SAB4200716
Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
clone VIM-13.2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-F5H288
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
VIM-13.2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~58 kDa
Espèces réactives
mouse, bovine, canine, rat, monkey, human, chicken
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cell line extract
immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cells
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Vim(280955)
chicken ... Vim(420519)
dog ... Vim(477991)
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
rhesus monkey ... Vim(705289)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable