N8912
Monoclonal Anti-NG2 antibody produced in mouse
clone 132.38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Melanoma-associated, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG MSK16 Chondroitin Sulfate Proteoglycan NG2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
132.38, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using rat brain neonatal extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Cspg4(81651)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable