MilliporeSigma
Passer à
CBL271
Anticorps anti-fibroblastes, clone TE-7
clone TE-7, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Marqueur des fibroblastes
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
537,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
TE-7, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, IF, IHC
Citations:
34
537,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1048
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TE-7, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGF1(2246)
Immunogen
Cellules entières de stroma thymique humain (Haynes, B.F., et al. (1984). J. Exp. Med. 159(4):1149-1168).
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis d'immunomarquer des cellules fibroblastiques dans une coupe de muscles jumeaux inclus en paraffine issus d'un patient atteint d'une myopathie (avec la permission de Duy Minh Ha, centre médical de l'Université du Nebraska,Omaha, NE)
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a permis d'immunomarquer des fibroblastes musculaires humains par immunocytochimie en fluorescence (Agley, C.C., et al. (2015). J. Vis. Exp. (95):52049).
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a permis d'immunomarquer par immunocytochimie des fibroblastes fœtaux MRC-5 et des fibroblastes dermiques humains normaux (NHDF), mais pas des fibrocytes ou des macrophages (Bertolotto, C., et al. (2009). PLoS One. 4(10):e7475).
Analyse par cytométrie en flux : Un lot représentatif a permis de détecter des fibroblastes différenciés issus de CSE et de CSPi (Zhang, J., et al. (2012). Circ. Res. 111(9):1125-1136).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis d'immunomarquer des fibroblastes dans des cryocoupes de muscle squelettique humain par immunohistochimie en fluorescence (Agley, C.C., et al. (2013). J. Cell. Sci. 126(Pt 24):5610-5625).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis d'immunomarquer le stroma fibreux et les vaisseaux présents dans des coupes de tissu humain fixé à l'acétone et congelé par immunohistochimie en fluorescence (Haynes, B.F., et al. (1984). J. Exp. Med. 159(4):1149-1168).
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps anti-fibroblastes, clone TE, a été validée en cytométrie en flux (CMF), immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF) et immunohistochimie (IHC) pour la détection des fibroblastes.
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Biochem/physiol Actions
L'anticorps réagit avec les fibroblastes dans les tissus ainsi que les fibroblastes en culture. Sur des coupes de peau, l'anticorps réagit avec les cellules épidermiques du stratum basale. L'antigène défini par l'anticorps TE-7 semble être un marqueur du tissu conjonctif dérivé du mésoderme (mésenchymateux) humain et des tumeurs issues de ce type de tissu, par exemple les fibrosarcomes (Haynes, B.F., et al. (1984). J. Exp. Med. 159(4):1149-1168). L'anticorps permet d'évaluer la contamination de cultures épithéliales thymiques par des fibroblastes, et d'identifier les cellules d'origine mésodermique dans le fœtus.
Physical form
Format : Purifié
L'anticorps monoclonal est fourni à une concentration de 100 μg/ml dans une solution saline tamponnée au phosphate contenant de l'azoture de sodium 10 mM et 1 mg/ml d'albumine de sérum bovin. Nous recommandons à chaque laboratoire de déterminer le titre de travail optimal à utiliser dans son application particulière.
Preparation Note
Pour un usage dans le mois qui suit l'achat, conserver à +4 °C ; pour un stockage sur le long terme, diviser l'anticorps en aliquotes de petit volume et les conserver à -20 °C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
ZMS1048SAB3500222SAB4700283
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... FGF1(2246)
Gene Information
-
Gene Information
human ... FGF4(2249)
Gene Information
human ... FOLH1(2346)
clone
TE-7, monoclonal
clone
TE-7, recombinant monoclonal
clone
polyclonal
clone
GCP-05, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. could this Ab fibroblast, clone TE-7 -# CBL271 - be used for Western?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product has not been validated for use in Western Blot.