SAB4200080
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, V284
Synonyme(s) :
Anti-CMD1W, Anti-MVCL, Anti-VCL
762,00 $
About This Item
762,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal, clone V284, purified from hybridoma cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
V284, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~117 kDa
Espèces réactives
rabbit, chicken, human, rat, monkey, mouse, canine
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 4-8 μg/mL using HeLa cells fixed with methanol:acetone
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.005-0.01 μg/mL using HeLa total cell extracts
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Description générale
Immunogène
Application
- to probe blots in immunoblotting
- immunochemical staining
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.