Principaux documents
S9125
Sigma-Aldrich
Borohydrure de sodium
~98%
Synonyme(s) :
Tétrahydruroborate de sodium
About This Item
Formule linéaire :
NaBH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
37.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
~98%
Contient
~0.5% magnesium carbonate as anticaking agent
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Clé InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Raffaello Mazzaro et al.
ChemistryOpen, 4(3), 268-273 (2015-08-08)
Graphene-metal composites have potential as novel catalysts due to their unique electrical properties. Here, we report the synthesis of a composite material comprised of monodispersed platinum nanoparticles on high-quality graphene obtained by using two different exfoliation techniques. The material, prepared