Principaux documents
301426
Sigma-Aldrich
Hydrobenzoin
Synonyme(s) :
1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
250 MG
73,10 $
73,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
73,10 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
73,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Chaîne SMILES 
OC(C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H
Clé InChI
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Francesca Toselli et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 45(8), 966-973 (2017-06-11)
Oxetanyl building blocks are increasingly used in drug discovery because of the improved drug-like properties they confer on drug candidates, yet little is currently known about their biotransformation. A series of oxetane-containing analogs was studied and we provide the first
Randy M Wadkins et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(8), 2906-2915 (2005-04-15)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. Because the structural and amino acid homology among esterases of different classes, the identification of selective inhibitors of these proteins has proved problematic. Using Telik's target-related affinity profiling (TRAP)