S8321
Monoclonal Anti-Sonic Hedgehog (Shh) antibody produced in mouse
clone SH154, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Shh
878,00 $
About This Item
878,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SH154, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500 using formaldehyde-fixed human tissue sections
indirect ELISA: 2 μg/mL
western blot: 2 μg/mL using recombinant mouse SHH peptide
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SHH(6469)
mouse ... Shh(20423)
rat ... Shh(29499)
Description générale
Anti-Sonic Hedgehog antibody recognizes human, rat and mouse Shh.
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.