S4944
Monoclonal Anti-Sonic Hedgehog (N-terminal) antibody produced in rat
clone 171018, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Shh
1 470,00 $
About This Item
1 470,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
171018, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using mouse embryo
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/test
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SHH(6469)
mouse ... Shh(20423)
Catégories apparentées
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.