S7389
SB-269970 hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
SB 269970A
452,00 $
About This Item
452,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 75 to 90°, c = 1.0 in DMSO
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC1CCN(CC1)CC[C@H]2CCCN2S(=O)(=O)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Clé InChI
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR7(3363)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable