H9523
Serotonin hydrochloride
≥98%, powder, neurotransmitter
Synonyme(s) :
3-(2-Aminoethyl)-5-hydroxyindole hydrochloride, 5-HT, 5-Hydroxytryptamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
Serotonin hydrochloride, powder
Pureté
≥98%
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
149-154 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 17 mg/mL
0.1 M HCl: 22 mg/mL
ethanol: 5.3 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H12N2O.ClH/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;1H
Clé InChI
MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR3A(3359)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.