MilliporeSigma
Passer à
S006
Ketanserin (+)-tartrate salt
≥97%, 5-HT2 serotonin receptor antagonist, solid
Synonyme(s) :
3-(2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl)-2,4(1H,3H)-quinazolinedione (+)-tartrate salt, R 41468 (+)-tartrate salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
130,00 $
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
394,00 $
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 080,00 $
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 020,00 $
1 717,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H22FN3O3 · C4H6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
281-062-8
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Ketanserin (+)-tartrate salt, ≥97%, solid
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
color
white
solubility
ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.), 0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
KMTLTEVOQLMYRS-LREBCSMRSA-N
Gene Information
Application
Ketanserin (+)-tartrate salt has been used:
  • as a 5HT2A antagonist in Krebs-Henseleit buffer solution
  • for hormonal treatment to study the effects of exogenous manipulation of different hormonal systems in interaction with parasite infection on client′s behavior
  • to study the behavioural changes of incision pain rats
Biochem/physiol Actions
Selective 5-HT2 serotonin receptor antagonist.
Selective 5-HT2 serotonin receptor antagonist. Ketanserin significantly reduces nicotine self-administration in rats, supporting an unexpected involvement of serotonin in nicotine addiction.
Ketanserin stimulates collagen synthesis and is involved in wound healing.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML1236C221V2264
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 3 mg/mL, 0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.), DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL, DMSO: soluble (lit.)(lit.), methanol: soluble (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
-
color
off-white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges