5.06415
SB-269970 Hydrochloride
Synonyme(s) :
SB-269970 Hydrochloride, 5-HT7 Serotonin receptor antagonist, SB-269970, SB 26,970, SB 26,970
247,00 $
About This Item
247,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N2[C@H](CCC2)CCN3CCC(CC3)C)c1cc(ccc1)O.Cl
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Clé InChI
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
5-HT₇
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Thomas. D. R. et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 409.
Lovell, P. J. et al. 2000. J. Med. Chem.43, 342.
Forbes, I. T. et al. 1998. J. Med. Chem.41, 655.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable