Principaux documents
S5265
Sigma-Aldrich
Streptolysine O from Streptococcus pyogenes
lyophilized powder, Protein ~3 % by Lowry, 25,000-50,000 U/vial
25000 UNITS
304,00 $
304,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25000 UNITS
304,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.85
304,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
25,000-50,000 U/vial
Poids mol.
native 69 kDa
Composition
Protein, ~3% Lowry
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble 1 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Streptococcus pyogenes MGAS8232 ... slo(993428)
Application
Elle perméabilise les membranes, ce qui permet l′incorporation de molécules de grande taille ou chargées par les cellules.
La streptolysine O est une toxine sécrétée par Streptococcus pyogenes et est un membre prototype des cytolysines bactériennes formant des pores. Elle est utilisée pour perméabiliser les membranes cellulaires, ce qui permet l′incorporation de molécules de grande taille ou chargées par les cellules. Elle a été utilisée pour étudier la livraison des macromolécules[1]. C′est également un agent anticancéreux potentiel, utilisé pour étudier la thérapie génique suicide du cancer[1].
Utilisé pour créer des trous (pores réversibles) dans les membranes plasmiques riches en cholestérol des cellules eucaryotes, permettant la perméabilisation sélective avec des molécules comme les protéines (jusqu′à 100 kDa) et les siRNAs.
Actions biochimiques/physiologiques
La streptolysine O possède une chaîne polypeptidique unique, d′un poids moléculaire de 62 kDa. La streptolysine O se lie au cholestérol membranaire et forme des oligomères pour créer une structure en anneau composée de 45 à 50 unités. La structure en anneau s′insère dans la membrane pour former un grand pore (25 à 30 nm), à travers lequel l′ADN, l′ARN, les peptides et les protéines peuvent passer[1]. Ce produit est activé par les thiols. Il est inhibé par l′allicine, principe actif de l′ail[2].
Toxine activée par les thiols qui perméabiliser les membranes de cellules animales.
Toxine activée par les thiols qui perméabiliser les membranes de cellules animales. La protéine se lie sous forme de monomère au cholestérol membranaire et se polymérise ensuite, pour former des structures en grand arc de cercle et en anneau entourant des pores de > 12 nm.
Conditionnement
25KU
Définition de l'unité
Une unité provoque une lyse de 50 % sur des suspensions d′érythrocytes à 2 % dans un tampon phosphate salin, pH 7,4, après incubation à 37 °C pendant 30 min.
Forme physique
Poudre lyophilisée contenant des sels de tampon Tris, de l′azoture de sodium, du PMSF et de l′EDTA.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver dans un endroit sec.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chen Chen et al.
Nanoscale, 10(11), 5154-5162 (2018-03-02)
Exosomes are small membrane vesicles secreted by a wide variety of cells. Studies have demonstrated that exosomal miRNAs can influence the biological processes of recipient cells. Therefore, direct imaging and tracking of exosomal miRNAs in living recipient cells are essential
Wan Seok Yang et al.
Molecular cancer therapeutics, 5(6), 1610-1619 (2006-07-05)
We cloned the streptolysin O gene from the Streptococcus pyogenes genome and tested the possibility of using it as an anticancer reagent. Transient transfection of the streptolysin O gene efficiently killed 293T cells after 12 hours of transfection as determined
Stefanie Klar et al.
Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), 16(1), 32-32 (2021-08-14)
Workers of agriculture and intensive life stock farming are exposed to highly contaminated workplaces. Bioaerosol exposures are suspected to trigger respiratory health effects of the workers. So far, risk evaluation of bioaerosols has been assessed through the infectivity of comprising
Neurotransmitter interactions related to central dopamine neurons.
K G Lloyd
Essays in neurochemistry and neuropharmacology, 3, 129-207 (1978-01-01)
Mohsen Arzanlou et al.
Journal of medical microbiology, 59(Pt 9), 1044-1049 (2010-06-12)
Streptolysin O (SLO) is a potent cytolytic toxin produced by almost all strains of group A streptococci and is considered an important virulence factor for this organism. In this study we investigated the effect of allicin and aqueous garlic extracts
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf