Key Documents
S5139
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide triethylamine complex
Synonyme(s) :
NSC 68185, NSC 8168, Triethylamine sulfur trioxide complex
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)3N · SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.25
Numéro Beilstein :
3993165
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
~85 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(=O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
Clé InChI
YYHPEVZFVMVUNJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for reagent for synthesis of:
  • Anticoagulant and antiplatelet persulfated glycosides or flavonoids containing an oligopolysulfated moiety
  • Narciclasine derivatives for use as anticancer agents
  • Sulfate-conjugated methylprednisolone for use as a colon-specific prodrug
  • Tetrasaccharide substrates of heparanase by glycosylation of disaccharides
  • Synthetic heparin oligosaccharide microarrays for analysis of heparin-protein interactions
  • Dexamethasone 21-sulfate sodium for use as a colon-specific prodrug
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges