S7556
Sulfur trioxide pyridine complex
97%
Synonyme(s) :
NSC 75831, Pyridine sulfur trioxide complex
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES
O=S(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H;
Clé InChI
UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Sulfation agent
Reactant for:
- Preparation of azido anologs of pregnanolone
- Sulfate esters of morphine derivatives
- Gold nanoparticles capped with sulfate-ended ligands as anti-HIV agents
As a sulfating agent, SO3-py complex can be used for the preparation of sulfated-chitins, sulfated hyaluronan (HyaS) derivatives and sulfated starch.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges