254916
7,8-Dihydroxy-6-methoxycoumarin
98%
Synonyme(s) :
Fraxetin
647,00 $
About This Item
647,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
230-231 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(O)c1O
InChI
1S/C10H8O5/c1-14-6-4-5-2-3-7(11)15-10(5)9(13)8(6)12/h2-4,12-13H,1H3
Clé InChI
HAVWRBANWNTOJX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable