84739
Sulfur trioxide triethylamine complex
technical, ≥95% sulfur basis
Synonyme(s) :
NSC 68185, NSC 8168, Triethylamine sulfur trioxide complex
160,00 $
About This Item
160,00 $
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥95% sulfur basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
~85 °C
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(=O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
Clé InChI
YYHPEVZFVMVUNJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Anticoagulant and antiplatelet persulfated glycosides or flavonoids containing an oligopolysulfated moiety
- Narciclasine derivatives for use as anticancer agents
- Sulfate-conjugated methylprednisolone for use as a colon-specific prodrug
- Tetrasaccharide substrates of heparanase by glycosylation of disaccharides
- Synthetic heparin oligosaccharide microarrays for analysis of heparin-protein interactions
- Dexamethasone 21-sulfate sodium for use as a colon-specific prodrug
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges