P1374
Anti-Pro-BDNF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-pro-Brain-derived Neurotrophic Factor
1 160,00 $
About This Item
1 160,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
western blot: 1:200 using rat glioma C6 and human neuroblastoma SH-SY5Y cell lines
western blot: 1:400 using recombinant mouse proBDNF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
mouse ... Bdnf(12064)
rat ... Bdnf(24225)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable