Principaux documents
54965
Sigma-Aldrich
(±)-3-Hydroxybutyrate de sodium
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(±)-Acide 3-hydroxybutyrique sodium salt
10 G
104,00 $
50 G
389,00 $
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
104,00 $
50 G
389,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.09
Beilstein:
4824866
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (NT)
Pf
167-170 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Le (±)-3-hydroxybutyrate de sodium a été utilisé dans une étude visant à comprendre l′effet du butyrate sur le facteur de croissance des fibroblastes 21 (FGF21), qui est impliqué dans la ß-oxydation des acides gras au niveau du foie.[1] Il peut être employé dans la préparation de poly(3-hydroxybutyrate).[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sodium butyrate stimulates expression of fibroblast growth factor 21 in liver by inhibition of histone deacetylase 3.
Li H, et al.
Diabetes, 61(4), 797-806 (2012)
Novel synthesis of poly (3-hydroxybutyrate).
Juzwa M and Jedli?ski Z.
Macromolecules, 39(13), 4627-4630 (2006)
Shengying Pan et al.
Behavioural pharmacology, 31(4), 322-332 (2020-01-03)
β-hydroxybutyrate, a ketone body metabolite, has been shown to suppress depression-like behavior in rodents. In this study, we examined its antidepressive property in acute and chronic administration modes in mice by using forced swim test and tail suspension test. Results
Roman Tyzio et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(1), 34-45 (2011-01-07)
GABA depolarizes immature neurons because of a high [Cl(-)](i) and orchestrates giant depolarizing potential (GDP) generation. Zilberter and coworkers (Rheims et al., 2009; Holmgren et al., 2010) showed recently that the ketone body metabolite DL-3-hydroxybutyrate (DL-BHB) (4 mM), lactate (4
Brian A Parker et al.
International journal of molecular sciences, 19(8) (2018-08-04)
The clinical benefit of ketosis has historically and almost exclusively centered on neurological conditions, lending insight into how ketones alter mitochondrial function in neurons. However, there is a gap in our understanding of how ketones influence mitochondria within skeletal muscle
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is your hydroxybutyrate chemically synthesized or produced from fermentation?
    1 answer
    1. This product is produced from chemical synthesis and fermentation from cell culture. This information is presented on the lot specific Certificate of Origin. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under the ‘Certificate of Origin’ tab:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/54965#product-documentation
      Helpful?
  4. What is the ratio of the two isomers in product 54965?
    1 answer
    1. Product 54965 is considered a racemic material, which means that there is approximately a 50/50 ratio of the two isomers. However, it is not tested or characterized, so it cannot be guaranteed to be exactly 50/50, but it should be close.