S4320
SYBR® Green Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™
Amplifications to support Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue
Synonyme(s) :
SYBR Green PCR Mix
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 100 reactions
1.2 mL sufficient for 100 amplifications
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Méthode de détection
SYBR® Green
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
12 mL is sufficient for 1000 amplifications as described in kit protocols (20 μl total reaction volume)
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
Articles
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Protocoles
SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit enables rapid genomic DNA extraction and amplification from animal tissues.