XNAPR
Kit de PCR REDExtract-N-Amp™ Plant
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
Synonyme(s) :
Plant direct PCR kit, Plant direct PCR kit with loading dye
3 930,00 $
About This Item
3 930,00 $
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 1000 reactions
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
red
Application(s)
agriculture
Température de stockage
−20°C
Description générale
L'ADN génomique est extrait de disques de feuilles de plantes de 0,5 à 0,7 cm qui ont été découpés avec un poinçon à papier standard et simplement incubés dans la solution d'extraction à 95 oC pendant 10 minutes. Un volume égal de solution de dilution est ajouté à l'extrait pour neutraliser les substances inhibitrices avant la PCR. Une portion de l′extrait d′ADN est alors ajoutée à une réaction de PCR contenant des amorces et le REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix, inclus dans le kit.
Application
Caractéristiques et avantages
- ADN génomique pour PCR en moins de 15 minutes
- Un ReadyMix™ pour PCR, spécialement formulé pour l′amplification directe à partir de l′extrait
- Anticorps Hot Start pour l′amplification hautement spécifique d′ADN génomique par PCR
- Extrait stable à 4 °C pendant au moins 6 mois
- Extraction de l'ADN génomique de plantes en une seule étape et en moins de 15 minutes, en vue d'une PCR
- Pas de congélation, de broyage mécanique, d'extraction organique, de purification sur colonne ou de précipitation
- Mélange pour PCR ReadyMix™ spécialement formulé pour les extraits végétaux
- Anticorps "hot start" pour une amplification hautement spécifique de l'ADN génomique
- Analyse du gel sans tampon de dépôt ni colorant de traçage
- Produit compatible avec les applications à haut débit pour l'analyse génétique des plantes
- Extrait stable à 4 °C pendant au moins 6 mois
Composants
Autres remarques
Informations légales
L'utilisation de ces anticorps est autorisée à des fins de recherche in vitro au titre des brevets américains n° 5 338 671 et n° 5 587 287 et des brevets équivalents dans les autres pays.
L'utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et des revendications de brevets correspondants en dehors des États-Unis : 5 789 224, 5 618 711, 6 127 155 et les revendications en dehors des États-Unis correspondant au brevet américain 5 079 352 ayant expiré. L'achat de ce produit comprend une immunité limitée et non transférable contre toute poursuite en vertu des revendications de brevet susmentionnées pour l'utilisation de cette quantité de produit pour les′ propres recherches internes de l'acheteur. Aucun droit en vertu d'une autre revendication de brevet, aucun droit d'appliquer un procédé breveté et aucun droit d'assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur′ contre rémunération ou toute autre considération commerciale, n'est reconnu expressément, implicitement ou par préclusion. Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations diagnostiques sous les brevets de Roche nécessitent une licence séparée de Roche. De plus amples informations sur l'achat de licences peuvent être obtenues auprès du Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocoles
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.