MilliporeSigma
Passer à
E7526
Solution d′extraction
Molecular Biology
Extraction Solution
Synonyme(s) :
DNA extraction solution, Extract‑N‑Amp extraction solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
24 mL
Vérifier la disponibilité des articles du panier
188,00 $
120 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
976,00 $
1 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
4 220,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
188,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
feature
hotstart
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
La Solution d′extraction a été utilisée en amplification par PCR directe[1] et pour l′extraction d′ADN.[2]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D5688N9784T3073
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
feature
hotstart
feature
Direct PCR
feature
-
feature
Direct PCR
color
colorless
color
-
color
-
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review