Principaux documents
S1266
Sigma-Aldrich
Sucrose monodecanoate
Synonyme(s) :
n-Decanoylsucrose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H40O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.55
Beilstein:
4924317
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Poids mol.
496.55 g/mol
CMC
2.5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H40O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15(25)31-11-14-16(26)18(28)19(29)21(32-14)34-22(12-24)20(30)17(27)13(10-23)33-22/h13-14,16-21,23-24,26-30H,2-12H2,1H3/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1
Clé InChI
STVGXWVWPOLILC-LUQRLMJOSA-N
Qualité
Mixture of esters
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Pranee Inprakhon et al.
Journal of biotechnology, 259, 182-190 (2017-07-29)
Sucrose monocaprate was synthesized by carrying out a lipase-catalyzed transesterification in a non-aqueous biphasic medium. Vinyl caprate was mechanically dispersed into a solution of sucrose in DMSO. The use of DMSO allowed increasing sucrose concentration up to 0.7M (in DMSO).