Documents
C8654
Sigma-Aldrich
Caséine sodium salt from bovine milk
Synonyme(s) :
Caséinate de sodium
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
bovine milk
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
immunocytochemistry: suitable
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to yellow
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, Grade III
Application
Le sel sodique de caséine peut être utilisé :
  • dans la préparation d'aliments à base de caséine pour étudier l'effet nutritionnel de la vitamine E dans l'alimentation de post-larves de Litopenaeus vannamei
  • pour doser l'activité enzymatique dans une solution trienzymatique (trypsine, chymotrypsine, peptidase)
  • dans l'étude des effets de l'administration de somatotropine bovine (bST) et de la perfusion de caséine abomasale sur le métabolisme de l'azote chez des bouvillons holsteins
  • dans une solution de blocage pour des tests d'immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
αLa caséine α peut être immunogène chez le jeune enfant et les anticorps anti-caséine α présentent une forte réactivité croisée avec l'insuline. Cet effet peut expliquer un trouble rare, le syndrome autoimmun anti-insuline, bien que celui-ci ne semble pas évoluer en diabète de type 1.
La caséine de lait de vache (sel sodique) est une phosphoprotéine. Il en existe quatre principaux types, qui constituent près de 80 % des protéines totales du lait de vache : αla caséine α-s1, la caséine α-s2, la caséine β et la caséine κ. On pense que la caséine est le principal constituant protecteur du lait.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Rinke J van Tatenhove-Pel et al.
The ISME journal, 15(10), 3050-3061 (2021-05-07)
As natural selection acts on individual organisms the evolution of costly cooperation between microorganisms is an intriguing phenomenon. Introduction of spatial structure to privatize exchanged molecules can explain the evolution of cooperation. However, in many natural systems cells can also
K L Houseknecht et al.
The Journal of nutrition, 122(8), 1717-1725 (1992-08-01)
The effects of bovine somatotropin (bST) administration and abomasal protein infusion on nitrogen metabolism were investigated using four abomasally-cannulated Holstein steers in a 4 x 4 Latin square design. Treatments were factorially arranged to include daily abomasal infusion (water or
Kristin Røen Fauske et al.
Nutrients, 10(6) (2018-06-01)
A large fraction of the n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in cod fillet is present in the form of phospholipids (PLs). Freezing initiates hydrolysis of the PLs present in the fillet. Here, we compared the effects of Western diets based
Brent Cezairliyan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(37), E7796-E7802 (2017-08-30)
Pathogenic bacteria secrete toxins and degradative enzymes that facilitate their growth by liberating nutrients from the environment. To understand bacterial growth under nutrient-limited conditions, we studied resource allocation between cellular and secreted components by the pathogenic bacterium
Keonhee E Kim et al.
Oecologia, 193(2), 299-309 (2020-05-18)
Temperature and nutrition are amongst the most influential environmental determinants of Darwinian fitness in ectotherms. Since the ongoing climate warming is known to alter nutritional environments encountered by ectotherms, a precise understanding of the integrated effects of these two factors