Documents
S0693
Sigma-Aldrich
SB 204741
>98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(1-méthyl-1H-5-indolyl)-N′-(3-méthyl-5-isothiazolyl)urée
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white to tan
Solubilité
DMSO: soluble >20 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc3n(C)ccc3c2)sn1
InChI
1S/C14H14N4OS/c1-9-7-13(20-17-9)16-14(19)15-11-3-4-12-10(8-11)5-6-18(12)2/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,19)
Clé InChI
USFUFHFQWXDVMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Le SB 204741 a été utilisé comme antagoniste des récepteurs 2B de la 5-hydroxytryptamine (Htr2B) :
  • pour inhiber la signalisation des récepteurs Htr2b afin d'évaluer son effet sur l'activation des cellules étoilées du foie chez le poisson-zèbre adulte âgé de trois mois
  • pour évaluer son action sur l'inhibition des effets de la fluoxétine dans l'étude des comportements de type dépressif chez la souris
  • pour évaluer son effet sur la diminution du comportement de grattage induite par la sertraline chez la souris
Actions biochimiques/physiologiques
Le SB 204741 diminue la facilitation synaptique induite par la plus faible dose de buprénorphine au niveau des synapses des fibres C spinales.
Antagoniste du récepteur 5-HT 2B de la sérotonine.
Caractéristiques et avantages
Ce composé a été développé par GlaxoSmithKline. Pour consulter la liste de composés développés par les laboratoires pharmaceutiques et les médicaments homologués ou candidats, cliquez ici.
Informations légales
Vendu à des fins de recherche sous un accord conclu avec Glaxo­Smith­Kline
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Peripheral serotonin receptor 2B and transient receptor potential channel 4 mediate pruritus to serotonergic antidepressants in mice.
Sang Hoon Lee et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 142(4), 1349-1352 (2018-06-20)
Xiaowei Li et al.
Frontiers in psychiatry, 9, 734-734 (2019-01-23)
The long-lasting loss of sleep is a generally acknowledged risk factor for the occurrence of major depressive disorder (MDD), whereas sleep abnormalities being a key clinic symptom of the MDD. In our previous work, we demonstrated that the sleep deprivation
Ercan Ozdemir et al.
Bioelectromagnetics, 40(5), 319-330 (2019-06-04)
Much evidence demonstrates the antinociceptive effect of magnetic fields (MFs). However, the analgesic action mechanism of the electromagnetic field (EMF) is not exactly understood. The aim of the present study was to investigate the effects of 5-HT1 and 5-HT2 receptor
Qiqi Yang et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 3(3), 484-499 (2017-05-04)
Hepatocellular carcinoma (HCC) occurs more frequently and aggressively in men than in women. Although sex hormones are believed to play a critical role in this disparity, the possible contribution of other factors largely is unknown. We aimed to investigate the
Annika Gocht et al.
Transplant immunology, 49, 43-53 (2018-04-13)
Cardiac allograft vasculopathy (CAV) is the main obstacle for long-term survival after heart transplantation. Alloimmune mediated chronic vascular rejection results in several mechanisms like platelet activation, immigration of inflammatory cells through the endothelial layer and proliferation and migration of smooth