H8876
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
≥98% (HPLC), crystalline
Synonyme(s) :
5-HIAA
About This Item
Produits recommandés
product name
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, ≥98% (HPLC), crystalline
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline
Couleur
white to purple
Pf
161-164 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
Clé InChI
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.