Principaux documents
RAB0080
Sigma-Aldrich
Mouse Macrophage Inflammatory Protein 1-γ / CCL9-CCL10 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Synonyme(s) :
MIP-1 gamma
1 KIT
720,00 $
720,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
720,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
720,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 1.02-250 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Ccl9(20308)
Description générale
The Mouse MIP-1 γ ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse MIP-1γ in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogène
Recombinant Mouse MIP-1 γ
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Autres remarques
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)FDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)FDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)FDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)FDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)FDS
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials