Principaux documents
RABWASH4
Sigma-Aldrich
20X Wash Buffer (Item B)
25 ML
75,00 $
75,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 ML
75,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.32
75,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Intended for use with ELISA kits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Questions
  1. The user guide refers to the wash buffer 20 x, with the product code RABWASH4; however, it does not provide instructions regarding how to dilute it. Should it be diluted with distilled water like the other components of the kit?
    1 answer
    1. Yes, the 20X wash buffer with the product code RABWASH4 should be diluted with deionized or distilled water, similar to the other components of the kit.