Principaux documents
RABELADB
Sigma-Aldrich
ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
15 ML
117,00 $
117,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
15 ML
117,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
117,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Intended for use with ELISA kits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable