Principaux documents
RABELADA
Sigma-Aldrich
ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
30 ML
75,00 $
75,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
30 ML
75,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
75,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Intended for use with ELISA kits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1