R3155
Monoclonal Anti-Rabbit IgG, Native−Peroxidase antibody produced in mouse
clone RabT-50, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Mouse Anti-Rabbit IgG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
RabT-50, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rabbit
Ne doit pas réagir avec
human, horse, bovine, cat, rat, chicken, pig, goat, monkey
Concentration
2.5-5.0 mg/mL (antibody)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000-1:20,000 using 3T3 cell extracts using Anti-Actin (20-33), Catalog Number A5060, as the primary antibody
western blot: 1:10,000-1:20,000 using Hela cell extracts using Anti-Actin, N-terminal, Catalog Number A2103, as the primary antibody.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- western blotting
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable