Documents
T0440
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonyme(s) :
TMB
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.83
product name
Solution de substrat 3,3′,5,5′-Tétraméthylbenzidine (TMB) pour ELISA, peroxidase substrate
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Le substrat TMB est un substrat chromogène de la peroxydase de raifort (HRP).
Application
Le substrat TMB est employé dans les protocoles ELISA qui utilisent des conjugués à la peroxydase de raifort. Il développe un produit de réaction soluble de couleur bleue qui peut être mesuré à 370 nm ou 655 nm. La réaction est arrêtée par l'ajout d'acide, formant un produit de réaction jaune dont l'intensité peut être mesurée avec précision à 450 nm.
Comment utiliser notre substrat TMB ?
  • Notre substrat TMB est un substrat de peroxydase prêt à l'emploi qui contient de la 3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine (TMB) dans un tampon légèrement acide. Avant de réagir avec la peroxydase, le substrat se présente sous la forme d'une solution incolore à bleu-vert clair. Ce système de substrat forme un produit de réaction bleu lorsqu'il réagit avec la peroxydase.
  • Lorsque le point final du test est atteint (ajout d'acide), mesurer l'intensité du substrat TMB à 450 nm.
  • Notre substrat TMB est recommandé pour les protocoles ELISA (sur micropuits). Il a été utilisé dans différents tests comme substrat de conjugué anticorps/peroxydase de raifort pour la détection de la glycoprotéine du virus Hendra, du tétracosactide, de la sIgA et des pièges extracellulaires des neutrophiles (PEN ou NET en anglais).
  • Ce système de substrat liquide à base de 3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine (TMB) n'est pas recommandé pour les techniques à membrane. Étant donné que le substrat TMB produit un produit de réaction soluble, son utilisation n'est pas recommandée pour les analyses par histochimie ou par transfert (blotting).
Remarque : Le substrat TMB est sensible à la lumière ; il doit donc être conservé à l'abri du soleil ou de toute autre source de rayonnement UV.
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Myeloid-specific deletion of peptidylarginine deiminase 4 (PAD4) mitigates atherosclerosis.
Liu Y, et al.
Frontiers in immunology, 9(4), 1680-1680 (2018)
Denise Traxler et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 473, 127-132 (2017-08-29)
Heat shock proteins (HSPs) represent intracellular mechanisms of stress response. Clinical implications of their (systemic) expression in patients with chronic heart failure (HF) remain inconclusive. In outpatients with chronic stable HF plasma HSP27 levels were measured using ELISA. Patients were
Spontaneous and tetracosactide-induced anti-ACTH antibodies in man
Gan EH, et al.
Clinical Endocrinology, 84(4), 489-495 (2016)
Young Children Display Diurnal Patterns of Salivary IgA and Alpha-Amylase Expression Which Are Independent of Food Intake and Demographic Factors
Lim PW, et al.
BioMed Research International, 2019 (2019)
Marco Maccarini et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(38), 9988-9996 (2017-08-29)
OprF has a central role in Pseudomonas aeruginosa virulence and thus provides a putative target for either vaccines or antibiotic cofactors that could overcome the bacterium's natural resistance to antibiotics. Here we describe a procedure to optimize the production of