SAB4200680
Anti-Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone BN-34, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Biotin antibody produced in mouse, Bios II, Coenzyme R, D-Biotin, Vitamin B7, Vitamin H
742,00 $
About This Item
742,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BN-34, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
canine, human, bovine, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable