SAE0073
Saponin
Synonyme(s) :
Surfactant Saponin
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Composition
Sapogenin content, 20-35%
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
protein quantification: suitable
Cendres sulfatées
≤10%
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable