PENNA
Penicillin G sodium salt
~1650 U/mg
Synonyme(s) :
Benzylpenicillin sodium salt
39,50 $
About This Item
39,50 $
Produits recommandés
Forme
powder
Activité spécifique
~1650 U/mg
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Clé InChI
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to study the diagnostic and therapeutic implications of gentamicin-resistant Enterococcus faecalis sequence type 6 with reduced penicillin susceptibility[1]
- in cell culture alone as well as in combination with streptomycin and other antibiotics[2]
- to inhibit the synthesis of bacterial cell walls by inhibition of the cell wall peptidoglycan chain cross-lining
Actions biochimiques/physiologiques
Antimicrobial spectrum: This product is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Conditionnement
Attention
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.