MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Documents
H3393
Sigma-Aldrich
Héparine sodium salt from porcine intestinal mucosa
Grade I-A, ≥180 USP units/mg
Synonyme(s) :
Héparine sodique
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Porcine intestinal mucosa
Niveau de qualité
Type
Grade I-A
Forme
powder
Activité spécifique
≥180 USP units/mg
Couleur
beige
Plage de pH utile
5.0 - 7.5
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
Température de stockage
room temp
Description générale
L'héparine est un glycosaminoglycane (GAG) qui appartient à la famille des mucopolysaccharides, connue pour ses puissantes propriétés anticoagulantes. Ce polysaccharide fortement sulfaté se compose de D-glucosamine et d'acide hexuronique liés par des liaisons glycosidiques. Il a de nombreuses applications dans la recherche en biochimie et les études de culture cellulaire.
Application
Le sel sodique de l'héparine issu de muqueuse intestinale de porc a été ajouté comme supplément à un milieu préparé pour l'insémination d'ovocytes avec des spermatozoïdes. Le sel sodique de l'héparine issu de muqueuse intestinale de porc a été utilisé :
  • pour vérifier l'effet de l'héparine sur la signalisation par FGF21 (facteur de croissance de fibroblastes 21).
  • dans l'immunomarquage de coupes de cerveau de souris.
  • pour quantifier les globules blancs et les globules rouges dans des échantillons de sang de Sparus aurata.
  • dans un essai sur l'anticoagulation et l'inhibition du coronavirus 2 responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV2).
Actions biochimiques/physiologiques
Le principal rôle de l'héparine est de retarder la coagulation du sang. Elle améliore l'inactivation des protéases de la voie de coagulation médiée par l'antithrombine.
L'héparine est synthétisée dans les mastocytes au même titre que certains médiateurs comme l'histamine ; elle est associée aux allergies et présente une activité anti-inflammatoire. L'héparine possède des effets thérapeutiques contre la thrombose veineuse et l'embolie pulmonaire, aide à prévenir la thrombose récidivante post-thrombolyse et traite la thrombose artérielle chez les patients souffrant d'infarctus aigu du myocarde. L'héparine possède une action anti-inflammatoire dans de nombreuses pathologies inflammatoires telles que les brûlures, l'asthme bronchique ou la colite ulcéreuse.
Autres remarques
Les solutions d'héparine ne doivent pas être autoclavées car une réticulation accrue des sucres peut survenir à haute température. Elles ne doivent pas non plus être congelées.
Pour bien comprendre notre vaste gamme de polysaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produits recommandés
L'héparine pour la production de tests diagnostiques est disponible sous la référence SRE0027.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Dietary aflatoxin B1 (AFB1) reduces growth performance, impacting growth axis, metabolism, and tissue integrity in juvenile gilthead sea bream (Sparus aurata)
Barany A, et al.
Journal of Separation Science, 533 , 736189-736189 (2021)
Acute glucose-lowering and insulin-sensitizing action of FGF21 in insulin-resistant mouse models--association with liver and adipose tissue effects.
Xu J et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 297, E1105-E1105 (2009)
Novel drug development opportunities for heparin
Lever R and Page C P
Nature Reviews Drug Discovery, 1(2) , 140-148 (2002)
L Peter Sarin et al.
Nucleic acids research, 37(4), 1182-1192 (2009-01-09)
The RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) of double-stranded RNA (dsRNA) viruses performs both RNA replication and transcription. In order to initiate RNA polymerization, viral RdRPs must be able to interact with the incoming 3' terminus of the template and position it
The anti-inflammatory effects of heparin and related compounds
Young E, et al.
Thrombosis Research, 122(6) , 743-752 (2008)
Articles
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.