Documents
P9333
Sigma-Aldrich
Chlorure de potassium
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
KCl
About This Item
Formule linéaire :
KCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Pf
770 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES 
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le chlorure de potassium (KCl) est utile dans les études du transport d′ions et de canaux potassiques. Le KCl est utilisé dans la cristallisation des octamères d′histones formant le cœur des nucléosomes.
Application
Le chlorure de potassium a été utilisé :
  • pour préparer un tampon phosphate salin pour la transfection par la méthode phosphate de calcium
  • comme constituant du tampon de lyse utilisé pour l′isolement de protéines cytosoliques et nucléaires
  • pour préparer un tampon phosphate salin utilisé pour l′isolement de protéines à partir de bactéries à Gram positif
Peut être utilisé pour la préparation de solutions salines tamponnées au phosphate, et pour l′extraction et la solubilisation de protéines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus
Senevirathne A and Kim KP
Food Science and Biotechnology, 24(3), 1177-1184 (2015)
Reconstitution of nucleosome core particles from recombinant histones and DNA
Methods in Enzymology, 375(20), 23-44 (2003)
Diffusion through channel derivatives of the Escherichia coli FhuA transport protein
Braun M, et al.
European Journal of Biochemistry, 269(20), 4948-4959 (2002)
Increased expression of reticulon 3 in neurons leads to reduced axonal transport of $\beta$ site amyloid precursor protein-cleaving enzyme 1.
Deng M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288(42), 30236-30245 (2013)
Viriditoxin regulates apoptosis and autophagy via mitotic catastrophe and microtubule formation in human prostate cancer cells.
Kundu S, Kim TH, Yoon JH, et al.
International Journal of Oncology, 45(6), 2331-2340 (2014)