Principaux documents
1.04936
Supelco
Chlorure de potassium
for analysis EMSURE®
250 G
105,00 $
500 G
124,00 $
1 KG
191,00 $
5 KG
669,00 $
10 KG
1 530,00 $
50 KG
6 210,00 $
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
105,00 $
500 G
124,00 $
1 KG
191,00 $
5 KG
669,00 $
10 KG
1 530,00 $
50 KG
6 210,00 $
About This Item
Formule linéaire :
KCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-211-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.5% (silver nitrate titration)
Forme:
solid
Solubilité:
347 g/L
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (silver nitrate titration)
Forme
solid
Puissance
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% In water insoluble matter
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1413 °C/1013 hPa
Pf
770 °C (lit.)
Solubilité
347 g/L
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Peut être utilisé pour la préparation de solutions salines tamponnées au phosphate, et pour l′extraction et la solubilisation de protéines.
Remarque sur l'analyse
Dosage (argentométrie) : ≥ 99,5 %
Matière insoluble dans l′eau : ≤ 0,01 %
pH (5 % eau) : 5,5 … 8,0
Bromure (Br) : ≤ 0,05 %
Iodure (I) : ≤ 0,002 %
Phosphate (PO₄) : ≤ 0,0005 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,005 %
Azote total (N) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Ba (baryum) : ≤ 0,001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,001 %
Fe (fer) : ≤ 0,0003 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,002 %
Na (sodium) : ≤ 0,02 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf